Få mere at vide
Fisherbrand™ Gel-påføringsspidser, 1-200 μL
Artikelnummer. 11927734 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
HR, 10 x 96
TIMER, 10 x 96
blodtryk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Emballage Pakningsstørrelse
11927734 Ikke steril blodtryk Pakke med 1000
11937734 Ikke steril HR, 10 x 96 Pakke med 960
11367801 Steril TIMER, 10 x 96 Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11927734
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Et ideelt valg til nøjagtigt og nemt at fylde brønde i gelelektroforese
Anvendes i gelelektroforese, for præcist og nemt at fylde brønde.
  • Rund gel-fyldende spids
  • Indlæs nemt geler 0,6 mm
  • Anvendelser omfatter agarose DNA geler, 2-D og SDS PAGE, kapillære geler og sekventering
  • Certificeret af uafhængigt laboratorium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Længde (metrisk) 69 mm
Rene krav DNase, RNase fri
Til brug med (applikation) Til DNA-sekventering eller ladning af elektroforesegeler
Diameter (metrisk) Udvendig 0.58 mm
Format Bulk
Tip stil Gel påfyldning, Rund
Emballage blodtryk
Mængde Pk. af 1000
Uddannet Nej