Få mere at vide
Fisherbrand™ Gel-fyldende aerosol-barrierespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-159370 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
10 til 100μ l
20μ l
Emballage:
Rakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1020
Artikelnummer. 12992571
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælp med at minimere væskeretention
  • Ingen RNase- eller DNase-kontamination
  • Naturlig farve
  • Til brug med, men ikke begrænset til: Biohit Proline™ elektronisk, BrandTech™ Transferpette™ , Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Fokus, Fisherbrand™ Finnpipette™ , Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™ , Jencons Sealpette™ elektronisk, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™ , Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™ , Pipetman™ , Rainin™ , Vistalab Ovation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 20μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Længde (engelsk) 2,7 tommer
Længde (metrisk) 69 mm
Til brug med (applikation) Hjælp med at minimere væskeretention
Format Stativ
Tip stil Gel påfyldning
Emballage Rakket