Få mere at vide
Fisherbrand™ Gel-fyldende aerosol-barrierespidser
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
10 til 100μ l
20μ l
Emballage:
Rakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1020
Beskrivelse
- Ingen RNase- eller DNase-kontamination
- Naturlig farve
- Til brug med, men ikke begrænset til: Biohit Proline™ elektronisk, BrandTech™ Transferpette™ , Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Fokus, Fisherbrand™ Finnpipette™ , Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™ , Jencons Sealpette™ elektronisk, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™ , Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™ , Pipetman™ , Rainin™ , Vistalab Ovation
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Længde (engelsk) | 2,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 69 mm |
| Til brug med (applikation) | Hjælp med at minimere væskeretention |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Gel påfyldning |
| Emballage | Rakket |
| Vis mere |