Få mere at vide
Fisherbrand™ Gel-fyldende aerosol-barrierespidser
GREENER_CHOICE
Product Code. 11967734 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Volumen (metrisk):
10 til 100μ l
20μ l
Emballage:
Rakket
Unit Size:
Pakke med 1020
Product Code. 11967734
Only null left
Add to basket
Add to basket
Hjælp med at minimere væskeretention
  • Ingen RNase- eller DNase-kontamination
  • Naturlig farve
  • Til brug med, men ikke begrænset til: Biohit Proline™ elektronisk, BrandTech™ Transferpette™ , Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Fokus, Fisherbrand™ Finnpipette™ , Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™ , Jencons Sealpette™ elektronisk, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™ , Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™ , Pipetman™ , Rainin™ , Vistalab Ovation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisk) 10 til 100μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Længde (engelsk) 2,7 tommer
Længde (metrisk) 69 mm
Til brug med (applikation) Hjælp med at minimere væskeretention
Format Stativ
Tip stil Gel påfyldning
Emballage Rakket