Få mere at vide
Fisherbrand™ Free-Standing Microcentrifuge Tubes with Screw Caps
Autoclavable polypropylene
Tekniske data
Autoklaverbar Yes
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Screw
Farve Natural
Materiale Polypropylene
Se flere specifikationer
Beskrivelse
Beskrivelse
Autoclavable polypropylene
  • Withstand a maximum force of 20,000 × G
  • Free-standing with cap
  • Natural color
Ordreinfo
500 per pack, 10 packs per case
Tekniske data
Tekniske data
Yes
Screw
Polypropylene
Polypropylene
Natural
Yes
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater