Få mere at vide
Fisherbrand™ PurSwab Skumpinde
Artikelnummer. 16458115 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
13,1 cm
14,9 cm
Håndtag Materiale:
Polypropylen
Træ
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Håndtag Materiale
16458115 14,9 cm Træ
16438115 13,1 cm Polypropylen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458115
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
Fleksible skumapplikatorer. Spidsen består af et åbencellet polyurethanskum. Ideel til en række rengøringsopgaver.
Fleksible mini-tip skumapplikatorer. Spidsen består af et åbencellet polyurethanskum. Ideel til en række rengøringsopgaver.
  • Med håndtag af polypropylen eller træ
  • Ikke-fnug- og ikke-ridsende
Applikationer:
Kan bruges sammen med alkohol, acetone, olier, fedtstoffer og opløsningsmidler
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, FDA GMP'er
Diameter (engelsk) håndtag 0,083 tommer.
Længde (engelsk) 5,88 tommer.
Til brug med (applikation) Rengøring af sensorer og komponenter, Påføring af klæbemidler eller andre løsninger, Fjernelse af snavs, forurening, flusmidler eller harpiks, Blød ikke-slibende skumspids, Træhåndtag er naturligt biologisk nedbrydeligt
Farve på håndtag Hvid
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 0.211 cm
Længde (metrisk) 14,9 cm
Længde (engelsk) Håndtag 5.812 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 14.76 cm
Længde (engelsk) Tip 0,68 tommer.
Længde (metrisk) spids 1.74 cm
Diameter (metrisk) spids 0.478 cm
Diameter (engelsk) Tip 0,188 tommer
Grad Medicinal
Sterilitet Ikke steril
Håndtag Materiale Træ
Tip stil Standard
Tip materiale 100 ppi CleanFoam™ Polyurethanskum