Få mere at vide
Fisherbrand™ PurSwab Skumpinde
Artikelnummer. 16438115 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
13,1 cm
14,9 cm
Håndtag Materiale:
Polypropylen
Træ
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Håndtag Materiale
16438115 13,1 cm Polypropylen
16458115 14,9 cm Træ
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16438115
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksible skumapplikatorer. Spidsen består af et åbencellet polyurethanskum. Ideel til en række rengøringsopgaver.
Fleksible mini-tip skumapplikatorer. Spidsen består af et åbencellet polyurethanskum. Ideel til en række rengøringsopgaver.
Anvendes i kontrollerede miljøer, renrum og industrielle omgivelser. Coating genopladelige kopikassetter. Påføring af opløsninger eller opløsningsmidler. Vaskepind til generel rengøring. Spidsen er termisk bundet til håndtaget, så der ikke bruges forurenende klæbemidler. Spidsen er fri for fnug og rester. Kan bruges med IPA og DI vand eller tør. Fremstillet i USA
Tekniske data
Mængde 50
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, FDA GMP'er
Diameter (engelsk) håndtag 0,245 tommer.
Længde (engelsk) 5,17 tommer.
Til brug med (applikation) Belægning af genopladelige kopikassetter, påføring af opløsninger eller opløsningsmidler, generel rengøring
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 0.622 cm
Længde (metrisk) 13,1 cm
Længde (engelsk) Håndtag 5,00''
Længde (metrisk) håndtag 12.7 cm
Tykkelse (metrisk) 0,375 tommer
Længde (engelsk) Tip 0,89 tommer.
Længde (metrisk) spids 2.2 cm
Diameter (metrisk) spids 1.745 cm
Diameter (engelsk) Tip 0,687 tommer.
Grad Medicinal
Sterilitet Ikke steril
Klæbende type Termisk
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip stil Rektangel
Tip materiale Polyurethanskum