Få mere at vide
Fisherbrand™ Fluorescens rektangulære celler: Makroceller med PTFE-låg
Artikelnummer. p-4902684 Shop alle Fisherbrand produkter
Mængde:
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 4 Pk./Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Artikelnummer. 15216043
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
PTFE lid or stopper
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • Alle celler er 12,5 mm brede
  • 10 mm banelængde rektangulære celler
  • Reducer reagensbrug med mikroceller
  • Bølgelængdeområdet for alle celler er 200 til 2500 nm
  • Kvartsvinduer til transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
Tekniske data
Type Makrofluorescenscelle
Kapacitet (metrisk) 3000μ L
Materiale Kvarts
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 10mm
Mængde 2/Pk., 8 Pk./Cs.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Standard spektrofotometer celleholder
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
Form Rektangel