Få mere at vide
Fisherbrand™ Fluorescens rektangulære celler: Makroceller med PTFE-låg
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Indeholder
PTFE lid or stopper
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
- Alle celler er 12,5 mm brede
- 10 mm banelængde rektangulære celler
- Reducer reagensbrug med mikroceller
- Bølgelængdeområdet for alle celler er 200 til 2500 nm
- Kvartsvinduer til transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Makrofluorescenscelle |
| Kapacitet (metrisk) | 3000μ L |
| Materiale | Kvarts |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 10mm |
| Mængde | 4 stk., 4 stk./æsker |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Til brug med (udstyr) | Standard spektrofotometer celleholder |
| Vis mere |