Få mere at vide
Fisherbrand™ Fluorescens rektangulære celler: Makroceller med PTFE-låg
Artikelnummer. 15216043 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
2 stk., 8 stk./æsker
4 stk., 4 stk./æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15216043 2 stk., 8 stk./æsker Pakke med 2
15296053 4 stk., 4 stk./æsker Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15216043
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
PTFE lid or stopper
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • Alle celler er 12,5 mm brede
  • 10 mm banelængde rektangulære celler
  • Reducer reagensbrug med mikroceller
  • Bølgelængdeområdet for alle celler er 200 til 2500 nm
  • Kvartsvinduer til transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
Tekniske data
Type Makrofluorescenscelle
Kapacitet (metrisk) 3000μ L
Materiale Kvarts
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 10mm
Mængde 2 stk., 8 stk./æsker
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Standard spektrofotometer celleholder
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
Form Rektangel