Få mere at vide
Fisherbrand™ Fluorescens rektangulære celler: Makrocelle med PTFE-prop, 4 klare vinduer
Artikelnummer. 15246043 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
3000μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15246043
Indeholder
PTFE lid or stopper
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • Alle celler er 12,5 mm brede
  • 1, 5 eller 10 mm banelængde rektangulære celler
  • Reducer reagensbrug med mikroceller
  • Bølgelængdeområdet for alle celler er 200 til 2500 nm
  • Kvartsvinduer til transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
Tekniske data
Type Makrofluorescenscelle
Kapacitet (metrisk) 3000μ L
Materiale Kvarts
Bredde (metrisk) interiør 10mm
Mængde 2/Pk., 8 Pk./Cs.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Standard spektrofotometer celleholder
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
Form Rektangel