Få mere at vide
Justman Brush Børster med fleksible håndtag
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
35,56 cm
43,18 cm
Til brug med (udstyr):
1000 ml kolber
500 ml kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kolbebørste |
| Børstehår type | Blød |
| Håndtag Materiale | Plast |
| Håndtag Type | Fleksibel |
| Diameter (engelsk) Børstehår | 1,75 tommer. |
| Diameter (metrisk) børster | 4.4 cm |
| Til brug med (udstyr) | 1000 ml kolber |
| Inkluderer | Hængende ring |
| Længde (engelsk) | 17 tommer |
| Længde (engelsk) Børstehår | 5 tommer |
| Vis mere |