Tekniske data
| Produkttype | Kolbebørste |
| Håndtag Materiale | Plast |
| Håndtag Type | Fleksibel |
| Diameter (engelsk) Børstehår | 1,5 tommer |
| Diameter (metrisk) børster | 3.8 cm |
| Til brug med (udstyr) | 500 ml kolber |
| Inkluderer | Hængende ring |
| Længde (engelsk) | 14'' |
| Længde (engelsk) Børstehår | 4'' |
| Længde (metrisk) | 35,56 cm |
| Vis mere |