Få mere at vide
Justman Brush Børster med fleksible håndtag
Artikelnummer. 11839000 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
35,56 cm
43,18 cm
Til brug med (udstyr):
1000 ml kolber
500 ml kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11839000 43,18 cm 1000 ml kolber Hver
15853668 35,56 cm 500 ml kolber -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11839000
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Blød, enkelt række børstehår passer nemt ind i kolbens halse
Designet til rengøring af Erlenmeyer, filtrering, Kjeldahl , Nephelo, pæreformede, rundbundede, fladbundede, reaktions- og målekolber.
  • Plasthåndtag bøjer for at tillade tilpasning af børster til beholderform
  • Håndtaget har en hængering
Tekniske data
Produkttype Kolbebørste
Håndtag Materiale Plast
Håndtag Type Fleksibel
Diameter (engelsk) Børstehår 1,75 tommer.
Diameter (metrisk) børster 4.4 cm
Til brug med (udstyr) 1000 ml kolber
Inkluderer Hængende ring
Længde (engelsk) 17 tommer
Længde (engelsk) Børstehår 5 tommer
Længde (metrisk) 43,18 cm
Længde (metrisk) børster 12.7 cm
Antal børsterrækker 1