Få mere at vide
Fisherbrand™ Flade og kuplede strimler med 8 hætter, flade hættebånd
Artikelnummer. p-3599606 Shop alle Fisherbrand produkter
Format:
Flade Cap Strips
Kuppelformede kasketter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 12184102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til brug med 96-brønds PCR-plader og PCR-rørstrips
  • Otte hætter pr. strimmel
  • Renrum produceret
  • Virgin polypropylen
  • Flade hætter tilbyder store, mærkede endetapper til nem fjernelse og strimmelorientering
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Farve Neutral
Format Flade Cap Strips
Til brug med (udstyr) 96-brønds PCR-plader eller PCR-rørstrips