Få mere at vide
Fisherbrand™ Flade og kuplede strimler med 8 hætter, flade hættebånd
Artikelnummer. 12184102 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Format:
Flade Cap Strips
Kuppelformede kasketter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
12184102 Flade Cap Strips Pakke med 250
11859251 Kuppelformede kasketter Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12184102
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Velegnet til brug med 96-brønds PCR-plader og PCR-rørstrips
  • Otte hætter pr. strimmel
  • Renrum produceret
  • Virgin polypropylen
  • Flade hætter tilbyder store, mærkede endetapper til nem fjernelse og strimmelorientering
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Farve Neutral
Format Flade Cap Strips
Til brug med (udstyr) 96-brønds PCR-plader eller PCR-rørstrips