Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene opbevaringshætteglas med udvendigt og indvendigt gevind
Valg af hætteglas med udvendigt gevind og HDPE-lukninger til aseptisk teknik eller hætteglas med indvendigt gevind og polypropylen-lukninger med silikonepakning til tæt forsegling
Brand: Fisherbrand™ 300460-0012
Advarsel:
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Beskrivelse
Valg af hætteglas med udvendigt gevind og HDPE-lukninger til aseptisk teknik eller hætteglas med indvendigt gevind og polypropylen-lukninger med silikonepakning til tæt forsegling
- Steril; ikke autoklaverbar
- Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
- Stort hvidt skriveområde
- Gradueringer i trin på 0,5 ml
- Brug sammen med Fisherbrand farvekodere for lettere prøveidentifikation
Udvendigt gevind
- Bund i konisk stil
- Polyethylen med høj densitet
- Selvstående
Indvendigt gevind
- Med silikone pakning
- Polypropylen
- Konisk eller rund bund med stjerneformet fod
Hætteglas er kun til forskningsbrug; ikke til in vitro-diagnose eller parenteral.
Velegnet til opbevaring af biologiske materialer i mekaniske frysere eller i dampfasen af flydende nitrogen
Tekniske data
0,53 tommer | |
Polypropylen | |
1.2 mL | |
1,49 tommer | |
100/Pk. | |
Udseende | |
Må ikke autoklaveres | |
38 mm |
13.5 mm | |
Steril | |
Til opbevaring af biologiske materialer i mekaniske frysere eller i dampfasen af flydende nitrogen | |
10 | |
Konisk | |
HDPE | |
Skruelåg |