Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene opbevaringshætteglas med udvendigt og indvendigt gevind
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11797939 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,2 ml
2 ml
5 ml
Trådstil:
Indvendig
Udseende
Lukningsmateriale:
HDPE
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Trådstil Lukningsmateriale Pakningsstørrelse
11797939 5 ml Udseende HDPE Pakke med 50
11777939 1,2 ml Udseende HDPE Pakke med 100
12942431 1,2 ml Udseende HDPE Pakke med 1000
12952431 2 ml Udseende HDPE Pakke med 1000
11787939 2 ml Udseende HDPE Pakke med 100
11311675 1,2 ml Indvendig Polypropylen Pakke med 1000
11321675 2 ml Indvendig Polypropylen Pakke med 1000
11331675 5 ml Indvendig Polypropylen Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Artikelnummer. 11797939
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Valg af hætteglas med udvendigt gevind og HDPE-lukninger til aseptisk teknik eller hætteglas med indvendigt gevind og polypropylen-lukninger med silikonepakning til tæt forsegling
  • Steril; ikke autoklaverbar
  • Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
  • Stort hvidt skriveområde
  • Gradueringer i trin på 0,5 ml
  • Brug sammen med Fisherbrand farvekodere for lettere prøveidentifikation
Udvendigt gevind
  • Bund i konisk stil
  • Polyethylen med høj densitet
  • Selvstående
Indvendigt gevind
  • Med silikone pakning
  • Polypropylen
  • Konisk eller rund bund med stjerneformet fod
Hætteglas er kun til forskningsbrug; ikke til in vitro-diagnose eller parenteral.
Velegnet til opbevaring af biologiske materialer i mekaniske frysere eller i dampfasen af flydende nitrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 0,53 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 13.5 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 5 ml
Til brug med (applikation) Til opbevaring af biologiske materialer i mekaniske frysere eller i dampfasen af flydende nitrogen
Højde (engelsk) 3,62 tommer
nr. pr. sag 20
nr. pr. pakke 50
Stil Konisk
Trådstil Udseende
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Højde (metrisk) 92 mm