Få mere at vide
Fisherbrand™ Erlenmeyer kolbeklemmer til ultralydsenheder
Artikelnummer. 10136372 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
1000 ml erlenmeyerkolbe
250 ml Erlenmeyer-kolbe
50 ml Erlenmeyer-flaske
500 ml Erlenmeyer-kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) unitSize
10136372 250 ml Erlenmeyer-kolbe Hver
10619474 50 ml Erlenmeyer-flaske Hver
10084622 500 ml Erlenmeyer-kolbe Hver
10562963 1000 ml erlenmeyerkolbe Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10136372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00 DKK
    177.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 60.12 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fastgør Erlenmeyer-kolber sikkert og sikkert til Fisherbrand™ ultralydsrengøringsenheder. Fisherbrand™ Erlenmeyer Flask Clamps er fremstillet af stærkt og holdbart rustfrit stål for overlegen stabilitet.
  • Sikker og sikker fastgørelse
  • Fremstillet af stærkt og holdbart rustfrit stål
  • Giver overlegen stabilitet
Tekniske data
Type Flaskeklemme
Til brug med (udstyr) Ultralydsrens
Til brug med (applikation) 250 ml Erlenmeyer-kolbe