Få mere at vide
Fisherbrand™ Elite™ Variabel volumen, flerkanalspipetter
Artikelnummer. 11885772 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Nøjagtighed:
1 til 4,6 %
1,3 til 5 %
1,5 til 5 %
2,4 til 12 %
Antal kanaler:
8
12
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nøjagtighed Antal kanaler Pakningsstørrelse
11885772 30 til 300 μL 1 til 4,6 % 12 Hver
11875772 5 til 50 μL 1,5 til 5 % 12 Hver
11865772 10 til 100μL 1,3 til 5 % 12 Hver
11815772 1 til 10μL 2,4 til 12 % 8 Hver
11835772 5 til 50 μL 1,5 til 5 % 8 Hver
11825772 10 til 100μL 1,3 til 5 % 8 Hver
11845772 30 til 300 μL 1 til 4,6 % 8 Hver
11855772 1 til 10μL 2,4 til 12 % 12 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11885772
På lager
Læg i indkøbskurv
Nyt, forbedret ergonomisk design giver nydesignet fingerstøtte og pegefinger- og håndstøtte for maksimal komfort
Nyt, forbedret ergonomisk design giver nydesignet fingerstøtte og pegefinger- og håndstøtte for maksimal komfort
  • Fuldt autoklaverbar - hele pipetteren kan autoklaveres med damp
  • Ekstremt lave stempelkræfter - arbejd længere uden at blive træt og reducere risikoen for RSI
  • Soft-touch spidsudkast —en gearmekanisme, der reducerer spidsudkastningskraften med op til 50 %
  • Ergonomisk komfortabelt letvægtshåndtag - behageligt greb og ubesværet spidsfastgørelse
  • Optimal pasform med SureOne pipetterspidser - bedste pipettering
  • Super udblæsningsstempel - skaber 150 % større lufttryk end konventionelt stempel til levering af mikrostørrelsesdråber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 1 til 4,6 %
Kompatible tips SureOne™ Pipetterspidser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med SureOne Pipettespids
Antal kanaler 12
Produktlinje Elite
Type Variabel volumen pipette
Volumen (metrisk) 30 til 300 μL
Finger stil Ergonomi
Inkrementer 1μL
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.