Description
Nyt, forbedret ergonomisk design giver nydesignet fingerstøtte og pegefinger- og håndstøtte for maksimal komfort
Nyt, forbedret ergonomisk design giver nydesignet fingerstøtte og pegefinger- og håndstøtte for maksimal komfort
- Fuldt autoklaverbar - hele pipetteren kan autoklaveres med damp
- Ekstremt lave stempelkræfter - arbejd længere uden at blive træt og reducere risikoen for RSI
- Soft-touch spidsudkast —en gearmekanisme, der reducerer spidsudkastningskraften med op til 50 %
- Ergonomisk komfortabelt letvægtshåndtag - behageligt greb og ubesværet spidsfastgørelse
- Optimal pasform med SureOne pipetterspidser - bedste pipettering
- Super udblæsningsstempel - skaber 150 % større lufttryk end konventionelt stempel til levering af mikrostørrelsesdråber
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 1,5 til 5 % |
| Kompatible tips | SureOne™ Pipetterspidser |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med | SureOne Pipettespids |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | Elite |
| Type | Variabel volumen pipette |
| Volumen (metrisk) | 5 til 50 μL |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkrementer | 0,1 μL |
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.