Få mere at vide
Fisherbrand™ Elite™ Variabel volumen, flerkanalspipetter
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Nøjagtighed:
1 til 4,6 %
1,3 til 5 %
1,5 til 5 %
2,4 til 12 %
Antal kanaler:
8
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Nyt, forbedret ergonomisk design giver nydesignet fingerstøtte og pegefinger- og håndstøtte for maksimal komfort
Nyt, forbedret ergonomisk design giver nydesignet fingerstøtte og pegefinger- og håndstøtte for maksimal komfort
- Fuldt autoklaverbar - hele pipetteren kan autoklaveres med damp
- Ekstremt lave stempelkræfter - arbejd længere uden at blive træt og reducere risikoen for RSI
- Soft-touch spidsudkast —en gearmekanisme, der reducerer spidsudkastningskraften med op til 50 %
- Ergonomisk komfortabelt letvægtshåndtag - behageligt greb og ubesværet spidsfastgørelse
- Optimal pasform med SureOne pipetterspidser - bedste pipettering
- Super udblæsningsstempel - skaber 150 % større lufttryk end konventionelt stempel til levering af mikrostørrelsesdråber
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 1,5 til 5 % |
| Kompatible tips | SureOne™ Pipetterspidser |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med | SureOne Pipettespids |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Elite |
| Type | Variabel volumen pipette |
| Volumen (metrisk) | 5 til 50 μL |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkrementer | 0,1 μL |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.