Få mere at vide
Fisherbrand™ Elite™ Variabel volumen, flerkanalspipetter
Artikelnummer. 11815772 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Nøjagtighed:
1 til 4,6 %
1,3 til 5 %
1,5 til 5 %
2,4 til 12 %
Antal kanaler:
8
12
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nøjagtighed Antal kanaler Pakningsstørrelse
11815772 1 til 10μL 2,4 til 12 % 8 Hver
11875772 5 til 50 μL 1,5 til 5 % 12 Hver
11865772 10 til 100μL 1,3 til 5 % 12 Hver
11885772 30 til 300 μL 1 til 4,6 % 12 Hver
11835772 5 til 50 μL 1,5 til 5 % 8 Hver
11825772 10 til 100μL 1,3 til 5 % 8 Hver
11845772 30 til 300 μL 1 til 4,6 % 8 Hver
11855772 1 til 10μL 2,4 til 12 % 12 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11815772
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Nyt, forbedret ergonomisk design giver nydesignet fingerstøtte og pegefinger- og håndstøtte for maksimal komfort
Nyt, forbedret ergonomisk design giver nydesignet fingerstøtte og pegefinger- og håndstøtte for maksimal komfort
  • Fuldt autoklaverbar - hele pipetteren kan autoklaveres med damp
  • Ekstremt lave stempelkræfter - arbejd længere uden at blive træt og reducere risikoen for RSI
  • Soft-touch spidsudkast —en gearmekanisme, der reducerer spidsudkastningskraften med op til 50 %
  • Ergonomisk komfortabelt letvægtshåndtag - behageligt greb og ubesværet spidsfastgørelse
  • Optimal pasform med SureOne pipetterspidser - bedste pipettering
  • Super udblæsningsstempel - skaber 150 % større lufttryk end konventionelt stempel til levering af mikrostørrelsesdråber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 2,4 til 12 %
Kompatible tips SureOne™ Pipetterspidser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med SureOne Pipettespids
Antal kanaler 8
Produktlinje Elite
Type Variabel volumen pipette
Volumen (metrisk) 1 til 10μL
Finger stil Ergonomi
Inkrementer 0,02 μL
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.