Få mere at vide
Fisherbrand™ Elite™ Pipetter med justerbar volumen
Artikelnummer. 11895762 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
0,5 til 5 ml
0,5 til 5μ L
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11895762 0,5 til 5 ml Hver
11815762 0,2 til 2μ L Hver
11825762 0,5 til 5μ L Hver
11835762 1 til 10μL Hver
11845762 2 til 20 μL Hver
11855762 5 til 50 μL Hver
11865762 10 til 100μL Hver
11875762 20 til 200 μL Hver
11805772 1 til 10 ml Hver
11885762 100 til 1000 μL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11895762
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Ekstremt lave stempelkræfter virker længere uden træthed og reducerer risikoen for RSI.
  • Fuldt autoklaverbar— hele pipetten kan autoklaveres med damp
  • Soft-touch spidsudkast— en gearmekanisme, der reducerer spidsudkastningskraften med op til 50 %
  • Ergonomisk behageligt letvægtshåndtag— behageligt greb og ubesværet spidsfastgørelse
  • Super udblæsningsstempel— skaber 150 % større lufttryk end konventionelt stempel til levering af mikrostørrelsesdråberne
garanti
Tre år.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,5 til 2 %
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produktlinje Elite
Type Standard pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 5 ml
Finger stil Ergonomi
Inkluderer Kalibreringscertifikat, kalibreringsværktøj i laboratoriet
Inkrementer 0.01mL
Sikker spidsfastgørelse Blødt berøringsspidsudkast
garanti 3 år
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.