Få mere at vide
Fisherbrand™ Elite™ Pipetter med justerbar volumen
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
0,5 til 5 ml
0,5 til 5μ L
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Ekstremt lave stempelkræfter virker længere uden træthed og reducerer risikoen for RSI.
- Fuldt autoklaverbar— hele pipetten kan autoklaveres med damp
- Soft-touch spidsudkast— en gearmekanisme, der reducerer spidsudkastningskraften med op til 50 %
- Ergonomisk behageligt letvægtshåndtag— behageligt greb og ubesværet spidsfastgørelse
- Optimal pasform med SureOne™ pipettespidser— bedste pipettering
- Super udblæsningsstempel— skaber 150 % større lufttryk end konventionelt stempel til levering af mikrostørrelsesdråberne
garanti
Tre år.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 1 til 2,5 % |
| Kompatible tips | SureOne™ tips |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med | SureOne™ Tip |
| Produktlinje | Elite |
| Type | Mikropipette |
| Volumen (metrisk) | 1 til 10μL |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkluderer | Kalibreringscertifikat, kalibreringsværktøj i laboratoriet |
| Inkrementer | 0,02 μL |
| Vis mere |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.