Beskrivelse
Ekstremt lave stempelkræfter virker længere uden træthed og reducerer risikoen for RSI.
- Fuldt autoklaverbar— hele pipetten kan autoklaveres med damp
- Soft-touch spidsudkast— en gearmekanisme, der reducerer spidsudkastningskraften med op til 50 %
- Ergonomisk behageligt letvægtshåndtag— behageligt greb og ubesværet spidsfastgørelse
- Optimal pasform med SureOne™ pipettespidser— bedste pipettering
- Super udblæsningsstempel— skaber 150 % større lufttryk end konventionelt stempel til levering af mikrostørrelsesdråberne
garanti
Tre år.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 2,5 til 12 % |
| Kompatible tips | SureOne™ tips |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med | SureOne™ Tip |
| Produktlinje | Elite |
| Type | Mikropipette |
| Volumen (metrisk) | 0,2 til 2μ L |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkluderer | Kalibreringscertifikat, kalibreringsværktøj i laboratoriet |
| Inkrementer | 0,002 μL |
| Vis mere |
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.