Beskrivelse
Ekstremt lave stempelkræfter virker længere uden træthed og reducerer risikoen for RSI.
- Fuldt autoklaverbar— hele pipetten kan autoklaveres med damp
- Soft-touch spidsudkast— en gearmekanisme, der reducerer spidsudkastningskraften med op til 50 %
- Ergonomisk behageligt letvægtshåndtag— behageligt greb og ubesværet spidsfastgørelse
- Optimal pasform med SureOne™ tips— bedste pipettering
- Super udblæsningsstempel— skaber 150 % større lufttryk end konventionelt stempel til levering af mikrostørrelsesdråberne
garanti
Tre år.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0,5 til 2 % |
| Kompatible tips | Fisherbrand Maxi pipettespidser, 1 til 10 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med | Fisherbrand™ Maxi Pipette Tip |
| Produktlinje | Elite |
| Type | Standard pipette |
| Volumen (metrisk) | 1 til 10 ml |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkluderer | Kalibreringscertifikat, kalibreringsværktøj i laboratoriet |
| Inkrementer | 0.02mL |
| Vis mere |
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.