Få mere at vide
Fisherbrand™ Elektroporation Cuvettes Plus™
Artikelnummer. p-82048 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
90μ L
400μ L
800μ L
Bredde (metrisk) mellemrum:
1 mm
2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 15532423
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Engangs, farvekodede kuvetter passer til de fleste elektroporatorer. Steriliseret ved gammabestråling og leveret individuelt indpakket.
Engangs, farvekodede kuvetter er kompatible med de fleste elektroporatorer.
  • Klar, medicinsk kvalitet polycarbonat for høj synlighed
  • Poleret aluminium sænker lysbuefrekvensen
  • Rund hætte tillader fjernelse med én hånd
  • FB102 har indlejrede aluminiumselektroder
Tekniske data
Sterilitet Steril
Type Elektroporationskuvet
Kapacitet (metrisk) 90μ L
Materiale Polycarbonat
Inkluderer Indlejrede aluminiumselektroder
Bredde (metrisk) mellemrum 1 mm
Til brug med (udstyr) Elektroporatorer