Få mere at vide
Fisherbrand™ Elektroporation Cuvettes Plus™
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
90μ L
400μ L
800μ L
Bredde (metrisk) mellemrum:
1 mm
2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Engangs, farvekodede kuvetter er kompatible med de fleste elektroporatorer.
- Klar, medicinsk kvalitet polycarbonat for høj synlighed
- Poleret aluminium sænker lysbuefrekvensen
- Rund hætte tillader fjernelse med én hånd
- Steriliseret ved gammabestråling og leveret individuelt indpakket
- FB102 har indlejrede aluminiumselektroder
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Type | Elektroporationskuvet |
| Kapacitet (metrisk) | 800μ L |
| Materiale | Polycarbonat |
| Inkluderer | Indlejrede aluminiumselektroder |
| Bredde (metrisk) mellemrum | 4 mm |
| Til brug med (udstyr) | Elektroporatorer |