Få mere at vide
Fisherbrand™ Elektroporation Cuvettes Plus™
Artikelnummer. 15532423 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
90μ L
400μ L
800μ L
Bredde (metrisk) mellemrum:
1 mm
2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bredde (metrisk) mellemrum Pakningsstørrelse
15532423 90μ L 1 mm -
15542423 400μ L 2 mm -
15552423 800μ L 4 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15532423
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangs, farvekodede kuvetter passer til de fleste elektroporatorer. Steriliseret ved gammabestråling og leveret individuelt indpakket.
Engangs, farvekodede kuvetter er kompatible med de fleste elektroporatorer.
  • Klar, medicinsk kvalitet polycarbonat for høj synlighed
  • Poleret aluminium sænker lysbuefrekvensen
  • Rund hætte tillader fjernelse med én hånd
  • FB102 har indlejrede aluminiumselektroder
Tekniske data
Sterilitet Steril
Type Elektroporations-Cuvette
Kapacitet (metrisk) 90μ L
Materiale Polycarbonat
Inkluderer Indlejrede aluminiumselektroder
Bredde (metrisk) mellemrum 1 mm
Til brug med (udstyr) Elektroporatorer