Få mere at vide
Fisherbrand™ Let Reader™ Koniske polypropylen centrifugerør
Artikelnummer. 11935372 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Lukketype:
Flad hætte
Prop
Emballage:
Bulk
Rakket
Ærme
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 500
Artikelnummer. 11935372
Påtrykte klare sorte gradueringer sikrer nøjagtige aflæsninger.
Fisherbrand™ Let Reader™ Koniske polypropylen-centrifugerør giver enestående kemisk resistens i en række forskellige størrelser. Påtrykte klare sorte gradueringer sikrer nøjagtige aflæsninger.
  • Ikke-pyrogen
  • Konisk bund
  • Stort mærkningsområde
  • Sterile og ikke-sterile stilarter
  • Med sorte gradueringer og hvidt markeringsområde
  • 15 ml rør er inddelt i 0,5 ml underafdelinger fra 2 til 14,5 ml
  • 50 ml rør er inddelt i intervaller på 5 ml fra 5 til 50 ml
Ordreinfo
Fås pakket i skumstativer eller ærmer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Udvendig 2,1 tommer.
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Polypropylen
Inkluderer Sorte gradueringer Pakket med to ekstra styrofoam stativer
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 25
Emballage Bulk
Tolerance Det anbefalede arbejdstemperaturområde for polypropylen og PET er den samme (0 - 40 °C)
Sterilitet Steril
RNase fri Yes
Dnase Free Yes
Form Konisk
Længde (metrisk) 115 mm
Kapacitet (engelsk) 1,69 oz.
Bund form Konisk
Lukketype Flad hætte
Skriveområde Hvid Markeringsplet
Diameter (metrisk) 28 mm
Gradueringer 5 mL
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 15,000 x g