Få mere at vide
Fisherbrand™ Let Reader™ Koniske polypropylen centrifugerør
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Fisherbrand™ Let Reader™ Koniske polypropylen-centrifugerør giver enestående kemisk resistens i en række forskellige størrelser. Påtrykte klare sorte gradueringer sikrer nøjagtige aflæsninger.
- Ikke-pyrogen
- Konisk bund
- Stort mærkningsområde
- Sterile og ikke-sterile stilarter
- Med sorte gradueringer og hvidt markeringsområde
- 15 ml rør er inddelt i 0,5 ml underafdelinger fra 2 til 14,5 ml
- 50 ml rør er inddelt i intervaller på 5 ml fra 5 til 50 ml
Ordreinfo
Fås pakket i skumstativer eller ærmer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 25 |
| Emballage | Rakket |
| Mængde | Hver |
| Tolerance | Det anbefalede arbejdstemperaturområde for polypropylen og PET er den samme (0 - 40 °C) |
| Sterilitet | Steril |
| RNase fri | Ja |
| Dnase Free | Ja |
| Form | Konisk |
| Vis mere |