Få mere at vide
Fisherbrand™ Let Reader™ Koniske polyethylenterephthalat-centrifugerør
Artikelnummer. p-4894243 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Gradueringer:
0,5 ml
5 ml
Diameter (metrisk):
17 mm
28 mm
Længde (metrisk):
115 mm
119 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11879640
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med PET for krystalklarhed.
Fisherbrand™ Let Reader™ Koniske polyethylenterephthalat-centrifugerør giver letlæselige gradueringer. Fremstillet med PET for krystalklarhed.
  • Ikke-pyrogen
  • Konisk bund
  • Stort mærkningsområde
  • Plug-tætning lukning
  • Med sorte gradueringer og hvidt markeringsområde
  • 15 ml rør (kat. nr. 05-539-1) er inddelt i 0,5 ml underafdelinger fra 2 til 14,5 ml
  • 50 ml rør (kat. nr. 05-539-10) er inddelt i 5 ml trin fra 5 til 50 ml
  • Det anbefalede arbejdstemperaturområde for polypropylen og PET er den samme (0 til 4 °C)
Note: Polyethylenterephthalat (PET ) rør er ikke modstandsdygtige over for opløsningsmidler såsom phenol, ligesom polypropylen rør.
Ordreinfo
Pakket i skumstativer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 95 kPa
Diameter (engelsk) Udvendig 0,7 tommer
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale PET
Inkluderer Sorte gradueringer
nr. pr. sag 500
Emballage Stativ
Sterilitet Steril
Form Konisk
Længde (metrisk) 119 mm
Kapacitet (engelsk) 0,50 oz.
Bund form Konisk
Lukketype Prop
Skriveområde Hvid Markeringsplet
Diameter (metrisk) 17 mm
Gradueringer 0,5 ml
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 3600 x g