Få mere at vide
Fisherbrand™ Let Reader™ Koniske polyethylenterephthalat-centrifugerør
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Gradueringer:
0,5 ml
5 ml
Diameter (metrisk):
17 mm
28 mm
Længde (metrisk):
115 mm
119 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Fisherbrand™ Let Reader™ Koniske polyethylenterephthalat-centrifugerør giver letlæselige gradueringer. Fremstillet med PET for krystalklarhed.
- Ikke-pyrogen
- Konisk bund
- Stort mærkningsområde
- Plug-tætning lukning
- Med sorte gradueringer og hvidt markeringsområde
- 50 ml rør (kat. nr. 05-539-10) er inddelt i 5 ml trin fra 5 til 50 ml
- Det anbefalede arbejdstemperaturområde for polypropylen og PET er den samme (0 til 40 °C)
Ordreinfo
Pakket i skumstativer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 95 kPa |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 2,1 tommer. |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | PET |
| Inkluderer | Sorte gradueringer |
| nr. pr. sag | 500 |
| Emballage | Stativ |
| Sterilitet | Steril |
| Form | Konisk |
| Vis mere |