Få mere at vide
Fisherbrand™ Dropper pære
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-46797 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 12397579
Brand: Fisherbrand™ HS20629A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør dispensering nemmere med Fisherbrand Dropper pærer. Disse pærer, lavet af blå silikone, fås i to størrelser for mere bekvemmelighed i laboratoriet.
Gør dispensering nemmere med Fisherbrand Dropper pærer. Disse pærer, lavet af silikonegummi, kommer i to størrelser for mere bekvemmelighed i laboratoriet.
  • Fremstillet af silikonegummi
  • 1 mL kapacitet, 43 mm L x 13 mm OD (5 mm huldia.)
  • Designet til brug med Pasteur-pipetter, små pipetter og medicindråber
Tekniske data
Kompatible tips 1 mL
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Engangs Reusable
Til brug med Pasteur Pipette, Lille Pipette, Medicin Dropper
Greb Type Round
Materiale Silikone gummi
Model- Pære
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Type Pæredropper
Volumen (metrisk) 1 mL
Til brug med (udstyr) Pasteurpipetter, små pipetter og medicindråber
Længde (metrisk) 7 mm
Diameter (engelsk) Åbning 0,265 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 6.7 mm