Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene prikker i laserark
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17877191 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Diameter (metrisk):
9,55 mm
12,7 mm
Artikelnummer. 17877191
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilsigtet anvendelse af kryolagring med flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer. Kom i en letanvendelig dispenserboks med 20 ark pr. pakke.
Etiketterne kan printes på og vil ikke bløde. Perfekt til at skelne mellem forskellige prøver.
Tekniske data
Farve Rød
Format Sheet
Produkttype Prikmærket laserark
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) 0,5 til 1,5 ml rør
Diameter (engelsk) 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) 9,55 mm