Beskrivelse
Etiketterne kan printes på og vil ikke bløde. Perfekt til at skelne mellem forskellige prøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Format | Ark |
| Produkttype | Punktmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | 0,5 til 1,5 ml rør |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 12,7 mm |