Få mere at vide
Fisherbrand™ Disposable Polypropylene Bouffant Cap
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blue
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Størrelse:
24 in.
Beskrivelse
Single-use cap provides basic protection
- Disposable
- 14gsm polypropylene
- Dia.: 21 in. (53.3cm) or 24 in. (60.9cm)
- Latex-free
- Choice of Blue or White
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylene |
| Farve | Blue |
| Engangs | Single-use |
| Størrelse (engelsk) | 21 in. |
| Størrelse (metrisk) | 53.3 cm |
| Diameter (engelsk) | 21 in. |
| Diameter (metrisk) | 53.3 cm |