Få mere at vide
Fisherbrand™ Disposable Polypropylene Bouffant Cap
Artikelnummer. 15491932 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blue
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Størrelse:
24 in.
Artikelnummer. 15491932
Single-use cap provides basic protection
  • Disposable
  • 14gsm polypropylene
  • Dia.: 21 in. (53.3cm) or 24 in. (60.9cm)
  • Latex-free
  • Choice of Blue or White
Tekniske data
Materiale Polypropylene
Farve Blue
Engangs Single-use
Størrelse (engelsk) 21 in.
Størrelse (metrisk) 53.3 cm
Diameter (engelsk) 21 in.
Diameter (metrisk) 53.3 cm