Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangspipettebassiner
Artikelnummer. 17815334 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Taske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Emballage Pakningsstørrelse
17815334 25 mL Steril Taske Pakke med 100
11988485 50 mL Steril Individuelt indpakket -
11908495 50 mL Ikke steril Bulk Pakke med 100
12369175 50 mL Ikke steril Bulk -
11978485 50 mL Steril Bulk Pakke med 200
12399175 100 mL Steril Bulk Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17815334
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Engangsbassiner tilbyder bekvemmelighed, hurtig oprydning.
Fisherbrand™ Engangspipettebassiner er pakket i poser, der er nemme at åbne for at reducere forureningsrisici. De tilbyder bekvemmelighed og hurtig oprydning.
  • Lethældede hjørner til hurtig bortskaffelse af overskydende prøveopløsning
25 ml brøndbassiner
  • Mål: 5,7Lx 2,4Wx 0,8 in.H (14,5x 6.3x 2,1 cm)
  • 50 ml bassiner
  • Vinklede sider og V-formet bund tillader let udtagning af prøveopløsning
  • Usterilt bassin er konstrueret af klar PVC
  • Mål: 5,75Lx 2,75Wx 1 in.H (14,0x 7x 2,5 cm)
100 ml bassiner
  • Alsidigt design giver rigelig plads til alle typer 4-, 8- og 12-kanals pipettere
  • Ideel til udvidet flerkanalspipettering i mikrotiterplader, rør og dybbrøndsblokke
  • Mål: 5,75Lx 3,5Wx 1,25 in.H (14,6x 9x 3,2 cm)
Tekniske data
Farve Klart: Nej
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Dimensioner (L x B x H) 5,7 x 2,4 x 0,8 tommer. (14,5 x 6,3 x 2,1 cm)
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Pipettering Reservoir
Højde (engelsk) 0,8 tommer.
Højde (metrisk) 2.1 cm
Længde (engelsk) 5,7 tommer.
Længde (metrisk) 14.5 cm
Emballage Taske
Bredde (engelsk) 2,4''
Bredde (metrisk) 6.3 cm