Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangspipettebassiner
Artikelnummer. 12369175 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Taske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Emballage unitSize
12369175 50 mL Ikke steril Bulk -
17815334 25 mL Steril Taske Pakke med 100
11988485 50 mL Steril Individuelt indpakket -
11978485 50 mL Steril Bulk Pakke med 200
12399175 100 mL Steril Bulk Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12369175
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Engangsbassiner tilbyder bekvemmelighed, hurtig oprydning.
Fisherbrand™ Engangspipettebassiner er pakket i poser, der er nemme at åbne for at reducere forureningsrisici. De tilbyder bekvemmelighed og hurtig oprydning.
  • Lethældede hjørner til hurtig bortskaffelse af overskydende prøveopløsning
25 ml brøndbassiner
  • Mål: 5,7Lx 2,4Wx 0,8 in.H (14,5x 6.3x 2,1 cm)
  • 50 ml bassiner
  • Vinklede sider og V-formet bund tillader let udtagning af prøveopløsning
  • Usterilt bassin er konstrueret af klar PVC
  • Mål: 5,75Lx 2,75Wx 1 in.H (14,0x 7x 2,5 cm)
100 ml bassiner
  • Alsidigt design giver rigelig plads til alle typer 4-, 8- og 12-kanals pipettere
  • Ideel til udvidet flerkanalspipettering i mikrotiterplader, rør og dybbrøndsblokke
  • Mål: 5,75Lx 3,5Wx 1,25 in.H (14,6x 9x 3,2 cm)
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Dimensioner (L x B x H) 5,75 x 2,75 x 1 tommer. (14,6 x 7 x 2,54 cm)
Materiale Polypropylen, PVC
Sterilitet Ikke steril
Type Pipettering Reservoir
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.54 cm
Længde (engelsk) 5,75 tommer.
Længde (metrisk) 14.6 cm
Emballage Bulk
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Bredde (metrisk) 7 cm