Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangs flintglasrør med almindelig ende
Artikelnummer. p-196610 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
Mængde:
125/bakke
250,-/bakke
250/bakke
500,-/bakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 10022253
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt udglødet for at reducere brud langs spændingspunktet
  • Rund bund
  • Glat top og bund for at forhindre snitsår
Ordreinfo
Pakket i bakker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Længde (metrisk) 50 mm
Materiale Flint glas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Specielt udglødet for at reducere brud langs spændingspunktet
Etikettype Ingen
Emballage Bakke
Mængde 500,-/bakke
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 6 mm
Lukketype KIM-KAP
Produkttype Engangs kulturrør