Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangs flintglasrør med almindelig ende
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
Mængde:
125/bakke
250,-/bakke
250/bakke
500,-/bakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
Specielt udglødet for at reducere brud langs spændingspunktet
- Round bottom
- Smooth top and bottom to prevent cuts
Ordreinfo
Pakket i bakker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Flint Glass |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med | Specially annealed to reduce breakage along stress point |
| Etikettype | None |
| Emballage | Tray |
| Mængde | 250/bakke |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Vis mere |