Få mere at vide
FISHERBRAND™ Engangs flintglasrør med almindelig ende
Artikelnummer. 10022253 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
Mængde:
125/bakke
250,-/bakke
250/bakke
500,-/bakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
10022253 50 pmol RNA pr. reaktion 50 mm 6 mm 500,-/bakke Pakke med 1000
15145134 6 ml 75 mm 12 mm 250/bakke Pakke med 1000
15125134 10 ml 100 mm 13 mm 250/bakke Pakke med 1000
15135134 11 ml 85 mm 15 mm 250,-/bakke Pakke med 1000
15115134 4 ml 75 mm 10 mm 250/bakke Pakke med 1000
15155134 15 ml 100 mm 16 mm 250/bakke Pakke med 1000
15175134 19 ml 125 mm 16 mm 250/bakke Pakke med 1000
15195282 23 ml 150 mm 16 mm 250/bakke Pakke med 1000
15165134 28 ml 150 mm 18 mm 125/bakke Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10022253
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt udglødet for at reducere brud langs spændingspunktet
  • Rund bund
  • Glat top og bund for at forhindre snitsår
Ordreinfo
Pakket i bakker
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Længde (metrisk) 50 mm
Materiale Flint glas
Form Cylindrical
Engangs Engangsbrug
Til brug med Specielt udglødet for at reducere brud langs spændingspunktet
Etikettype Ingen
Emballage Bakke
Mængde 500,-/bakke
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Not Autoclavable
Uddannet No
Diameter (metrisk) 6 mm
Lukketype KIM-KAP
Produkttype Engangs kulturrør