Få mere at vide
Fisherbrand™ Disponible Divided Well Pipettebassiner
Artikelnummer. p-4893799 Shop alle Fisherbrand produkter
Sterilitet:
Steril
Emballage:
10/pose
Individuelt indpakket
Artikelnummer. 16666015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsbassiner tilbyder bekvemmelighed, hurtig oprydning
  • Lethældede hjørner til hurtig bortskaffelse af overskydende prøveopløsning
  • Gamma-bestrålede steriliserede bassiner
  • Pakket i poser, der er nemme at åbne for at reducere forureningsrisici
  • Opdelt brønddesign giver mulighed for pipettering af to reagenser på samme tid
  • Mål: 5,7Lx 2,4Wx 0,8 in.H (14,5x 6.3x 2,1 cm)
Tekniske data
Oversigt Gamma-bestrålet steriliseret
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Dimensioner (L x B x H) 5,7 x 2,4 x 0,8 tommer. (14,5 x 6,3 x 2,1 cm)
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Pipettering Reservoir
Højde (engelsk) 0,8 tommer.
Højde (metrisk) 2.1 cm
Længde (engelsk) 5,7 tommer.
Længde (metrisk) 14.5 cm
Emballage Individuelt indpakket
Bredde (engelsk) 2,4''
Bredde (metrisk) 6.3 cm