Få mere at vide
Fisherbrand™ Disponible Divided Well Pipettebassiner
Artikelnummer. 16666015 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Emballage:
10/pose
Individuelt indpakket
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Emballage
16666015 Steril Individuelt indpakket
15671424 Steril 10/pose
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16666015
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Engangsbassiner tilbyder bekvemmelighed, hurtig oprydning
  • Lethældede hjørner til hurtig bortskaffelse af overskydende prøveopløsning
  • Gamma-bestrålede steriliserede bassiner
  • Pakket i poser, der er nemme at åbne for at reducere forureningsrisici
  • Opdelt brønddesign giver mulighed for pipettering af to reagenser på samme tid
  • Mål: 5,7Lx 2,4Wx 0,8 in.H (14,5x 6.3x 2,1 cm)
Tekniske data
Oversigt Gamma-bestrålet steriliseret
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Dimensioner (L x B x H) 5,7 x 2,4 x 0,8 tommer. (14,5 x 6,3 x 2,1 cm)
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Pipettering Reservoir
Højde (engelsk) 0,8 tommer.
Højde (metrisk) 2.1 cm
Længde (engelsk) 5,7 tommer.
Længde (metrisk) 14.5 cm
Emballage Individuelt indpakket
Bredde (engelsk) 2,4''
Bredde (metrisk) 6.3 cm