Få mere at vide
Fisherbrand™ Disponible Divided Well Pipettebassiner
Artikelnummer. 15671424 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Emballage:
10/pose
Individuelt indpakket
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Emballage
15671424 Steril 10/pose
16666015 Steril Individuelt indpakket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15671424
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Engangsbassiner tilbyder bekvemmelighed, hurtig oprydning
  • Lethældede hjørner til hurtig bortskaffelse af overskydende prøveopløsning
  • Gamma-bestrålede steriliserede bassiner
  • Pakket i poser, der er nemme at åbne for at reducere forureningsrisici
  • Opdelt brønddesign giver mulighed for pipettering af to reagenser på samme tid
  • Mål: 5,7Lx 2,4Wx 0,8 in.H (14,5x 6.3x 2,1 cm)
Tekniske data
Oversigt Gamma-bestrålet steriliseret
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Dimensioner (L x B x H) 5,7 x 2,4 x 0,8 tommer. (14,5 x 6,3 x 2,1 cm)
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Pipettering Reservoir
Højde (engelsk) 0,8 tommer.
Højde (metrisk) 2.1 cm
Længde (engelsk) 5,7 tommer.
Længde (metrisk) 14.5 cm
Emballage 10/pose
Bredde (engelsk) 2,4''
Bredde (metrisk) 6.3 cm