Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangskuvetter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
4,5 ml
Type:
Kuvette
Semi-mikrocelle
Standard kuvette
Materiale:
Methacrylat
PMMA
Polystyren
Bølgelængdeområde:
285 til 750 nm
340 til 750 nm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Fisherbrand™ Engangskuvetter fås i valg af polystyren eller methacrylat. Vælg polystyrenkuvetter til analyser i synligt spektralområde (340 til 750 nm); for nøjagtighed i hele UV/Vis-området (285 til 750 nm), vælg kuvetter lavet af en overlegen kvalitet af methacrylat.
- Engangskuvetter på 10 mm vejlængde designet til synlige og UV/Vis-analyser
- Klare firesidede kuvetter er ideelle til fluorimetri og nefelometri samt spektrofotometri
- Nedskaler assayvolumen og spar på reagenser ved at bruge semi-mikrocuvetter med en kapacitet på 1,5 ml
- Indstøbt pil angiver transmissionsretningen på standard- og semi-mikrocuvetter, der hjælper med —at sikre ensartethed
- Hver etui indeholder kuvetter med samme formaftryksnummer, der —sikrer præcision mellem —prøverne, der er standardafvigelse<± 0,005 slukningsenheder mellem kuvetter
Ordreinfo
Pakket 100 kuvetter pr. stabelbar bakke; fem bakker til en sag. Udvendige mål: 0,47L x 0,47W x 1,77 tommer. H (12 x 12 x 45 mm).
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kuvette |
| Oversigt | Fire-klar-sidet |
| Engangs | Engangsbrug |
| Kapacitet (metrisk) | 4,5 ml |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 12mm |
| Mængde | 500 kuffert |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 340 til 750 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Vis mere |