Få mere at vide
Descripción
Fisherbrand™ Engangskuvetter fås i valg af polystyren eller methacrylat. Vælg polystyrenkuvetter til analyser i synligt spektralområde (340 til 750 nm); for nøjagtighed i hele UV/Vis-området (285 til 750 nm), vælg kuvetter lavet af en overlegen kvalitet af methacrylat.
- Engangskuvetter på 10 mm vejlængde designet til synlige og UV/Vis-analyser
- Klare firesidede kuvetter er ideelle til fluorimetri og nefelometri samt spektrofotometri
- Nedskaler assayvolumen og spar på reagenser ved at bruge semi-mikrocuvetter med en kapacitet på 1,5 ml
- Indstøbt pil angiver transmissionsretningen på standard- og semi-mikrocuvetter, der hjælper med —at sikre ensartethed
- Hver etui indeholder kuvetter med samme formaftryksnummer, der —sikrer præcision mellem —prøverne, der er standardafvigelse<± 0,005 slukningsenheder mellem kuvetter
Información de órdenes
Pakket 100 kuvetter pr. stabelbar bakke; fem bakker til en sag. Udvendige mål: 0,47L x 0,47W x 1,77 tommer. H (12 x 12 x 45 mm).
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Kuvette |
| Oversigt | Fire-klar-sidet |
| Engangs | Engangsbrug |
| Kapacitet (metrisk) | 4,5 ml |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 12mm |
| Mængde | 500 kuffert |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 340 til 750 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.