Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangskuvetter
Artikelnummer. 11944385 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
4,5 ml
Type:
Kuvette
Semi-mikrocelle
Standard kuvette
Materiale:
Methacrylat
PMMA
Polystyren
Bølgelængdeområde:
285 til 750 nm
340 til 750 nm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11944385
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem polystyren eller methacrylat
Fisherbrand™ Engangskuvetter fås i valg af polystyren eller methacrylat. Vælg polystyrenkuvetter til analyser i synligt spektralområde (340 til 750 nm); for nøjagtighed i hele UV/Vis-området (285 til 750 nm), vælg kuvetter lavet af en overlegen kvalitet af methacrylat.
  • Engangskuvetter på 10 mm vejlængde designet til synlige og UV/Vis-analyser
  • Klare firesidede kuvetter er ideelle til fluorimetri og nefelometri samt spektrofotometri
  • Nedskaler assayvolumen og spar på reagenser ved at bruge semi-mikrocuvetter med en kapacitet på 1,5 ml
  • Indstøbt pil angiver transmissionsretningen på standard- og semi-mikrocuvetter, der hjælper med —at sikre ensartethed
  • Hver etui indeholder kuvetter med samme formaftryksnummer, der —sikrer præcision mellem —prøverne, der er standardafvigelse<± 0,005 slukningsenheder mellem kuvetter
Ordreinfo
Pakket 100 kuvetter pr. stabelbar bakke; fem bakker til en sag. Udvendige mål: 0,47L x 0,47W x 1,77 tommer. H (12 x 12 x 45 mm).
Tekniske data
Type Standard kuvette
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 4,5 ml
Materiale PMMA
Længde (metrisk) 12mm
Mængde 500 kuffert
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 285 til 750 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Spektrofotometre, fluorometre og nefelometre
Bredde (metrisk) 12 mm
Til brug med (applikation) For analyser i synligt spektralområde, nøjagtighed i hele UV/synligt område